SRP0122
LSD1 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Amine oxidase (flavin containing) domain 2 (AOF2), BRAF35-HDAC complex protein BHC110, KIAA0601, Lysine (K)-specific demethylase 1 (LSD1), Lysine-specific histone demethylase 1A (KDM1A)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
103 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... KDM1A(23028)
Descrizione generale
Applicazioni
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)