Key Documents
SML3821
Sigma-Aldrich
CAS-12290-201
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-((1-(2-chloroacetyl)azetidin-3-yl)methyl)-7-fluoroquinazolin-4(3H)-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H13ClFN3O2
Peso molecolare:
309.72
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
CAS-12290-201, a fluoroquinazolinone compound, is cell penetrant, selective and potent chemical probe for deubiquitinating enzymes (DUB) VCPIP1. CAS-12290-201 covalently labels the catalytic cysteine of VCPIP1.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3