SML3782
Omadacycline tosylate
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
MK-2764 tosylate, (4S,4aS,5aR,12aS)-4,7-bis(Dimethylamino)-9-(2,2-dimethylpropylaminomethyl)-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12aoctahydrotetracene-2-carboxamide, 4-methylbenzenesulfonate, Amadacycline tosylate, BAY 73-7388 tosylate, MK 2764 tosylate, MK2764 tosylate, PTK 0796 tosylate, PTK-0796 tosylate, PTK0796 tosylate
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
yellow to orange
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Lact. - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)