Documenti fondamentali
SML3778
Sigma-Aldrich
T-5224
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-[5-(4-Cyclopentyloxy-2-hydroxybenzoyl)-2-[(3-oxo-1,2-benzoxazol-6-yl)methoxy]phenyl]propanoic acid, 3-{5-[4-(Cyclopentyloxy)-2-hydroxybenzoyl]-2-[(3-hydroxy-1,2-benzisoxazol-6-yl)methoxy]phenyl} propionic acid, 5-[4-(Cyclopentyloxy)-2-hydroxybenzoyl]-2-[(2,3-dihydro-3-oxo-1,2-benzisoxazol-6-yl)methoxy]benzenepropanoic acid, T 5224, T5224
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H27NO8
Numero CAS:
Peso molecolare:
517.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
T-5224 is an orally active, selective AP-1 transcription complex c-Fos/c-Jun inhibitor that blocks c-Fos and c-Jun DNA-binding activity, but not that of C/EBPα, ATF-2 (bZIP domain), MyoD (bHLH domain), Sp-1 (ZF domain) and NF-κB/p65 (RHD). T-5224 inhibits PMA-induced Fos/AP-1 promoter activity (IC50 ~4 μM by NIH/3T3 reporter assay) without affectingTNFα-stimulated NF-kB activity or the cellular levels of c-Fos family protein members. T-5224 exhibits therapeutic efficacy against collagen-induced arthritis (CIA) in mice in vivo (0.3-30 mg/kg/d p.o.).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)