SML3708
L-Meta-tyrosine
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid, 3-Hydroxy-L-phenylalanine, L-3-Hydroxyphenylalanine, L-m-Tyrosine, m-Tyr, meta-Tyrosine
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
2 mg/mL, clear (0.1N HCl)
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3