Documenti fondamentali
SML3657
Sigma-Aldrich
uPSEM817 tartrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-N-Propoxy-7,8,9,10-tetrahydro-6H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxaline tartrate, PSEM 817 tartrate, Ultrapotent pharmacologically selective effector molecule 817 tararate, uPSEM817 tartrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H19N3O·C4H6O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
419.43
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
Ultrapotent PSEM agonist for chimeric ligand-gated ion channel pores with nAChR α7 LBD L181G/Q139L/Y217F mutant (PSAM4) in vitro and in vivo.
Avvertenza
Hygroscopic
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)