SML3650
CTPI-2
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(4-Chloro-3-nitrobenzenesulfonamido)benzoic acid, 2-[[(4-Chloro-3-nitrophenyl)sulfonyl]amino]benzoic acid, CTPI 2, CTPI2
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(Nc2c(cccc2)C(=O)O)c1cc(c(cc1)Cl)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C13H9ClN2O6S/c14-10-6-5-8(7-12(10)16(19)20)23(21,22)15-11-4-2-1-3-9(11)13(17)18/h1-7,15H,(H,17,18)
NJTHPOSQGFJTDP-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)