Documenti fondamentali
SML3555
Sigma-Aldrich
Pirmenol
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
CL-845, cis-(±)-α-[3-(2,6-Dimethyl-1-piperidinyl)propyl]-α-phenyl-2-pyridinemethanol, rel-α-​[3-​[(2R,​6S)​-​2,​6-Ddimethyl-​1-​piperidinyl]​propyl]​-​α-​phenyl-​2-​pyridinemethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H30N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
, White to v. dark grey
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(C1=CC=CC=C1)(C2=NC=CC=C2)CCCN3[C@@H](C)CCC[C@H]3C
InChI
1S/C22H30N2O/c1-18-10-8-11-19(2)24(18)17-9-15-22(25,20-12-4-3-5-13-20)21-14-6-7-16-23-21/h3-7,12-14,16,18-19,25H,8-11,15,17H2,1-2H3/t18-,19+,22?
APUDBKTWDCXQJA-QIDMFYOTSA-N
Azioni biochim/fisiol
Pirmenol is an antiarrhythmic agent class Ia that exhibit long half-life and low toxicities. Pirmenol suppresses premature ventricular contractions in human studies.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3