SML3466
JHU37160
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
8-Chloro-11-(4-ethylpiperazin-1-yl)-4-fluoro-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, J60, JH60, JHU 37160, JHU-37160
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
Fc1c2c(ccc1)C(=Nc4c(ccc(c4)Cl)N2)N3CCN(CC3)CC
InChI
1S/C19H20ClFN4/c1-2-24-8-10-25(11-9-24)19-14-4-3-5-15(21)18(14)22-16-7-6-13(20)12-17(16)23-19/h3-7,12,22H,2,8-11H2,1H3
SWSCWOSASZXIRK-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)