SML3362
YM-244769 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[(3-Aminophenyl)methyl]-6-[4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenoxy]-3-pyridinecarboxamide dihydrochloride, N-(3-Aminobenzyl)-6-{4-[3-fluorobenzyl)oxy]phenoxy} nicotinamide dihydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to pink
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
O=C(C1=CC=C(OC2=CC=C(OCC3=CC=CC(F)=C3)C=C2)N=C1)NCC4=CC=CC(N)=C4
InChI
1S/C26H22FN3O3/c27-21-5-1-4-19(13-21)17-32-23-8-10-24(11-9-23)33-25-12-7-20(16-29-25)26(31)30-15-18-3-2-6-22(28)14-18/h1-14,16H,15,17,28H2,(H,30,31)
JZMLHJRKSJXARY-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)