Documenti fondamentali
SML3304
Sigma-Aldrich
TP-040n
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-N-(2-phenylethyl)-2-pyrimidinamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H23N5
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.40
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1CCN(C2=CC=NC(NCCC3=CC=CC=C3)=N2)CC1
InChI
1S/C17H23N5/c1-21-11-13-22(14-12-21)16-8-10-19-17(20-16)18-9-7-15-5-3-2-4-6-15/h2-6,8,10H,7,9,11-14H2,1H3,(H,18,19,20)
BNXNWRSVYQHTOH-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
TP-040n is an inactive control for TP-040 a brain penetrant, potent and selective inhibitor of O-GlcNAcase (OGA).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Michiko Tawada et al.
Journal of medicinal chemistry, 64(2), 1103-1115 (2021-01-07)
O-GlcNAcase (OGA) has received increasing attention as an attractive therapeutic target for tau-mediated neurodegenerative disorders; however, its role in these pathologies remains unclear. Therefore, potent chemical tools with favorable pharmacokinetic profiles are desirable to characterize this enzyme. Herein, we report