SML3268
Vaccarin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-(2-O-α-L-Arabinopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)-2-[4-(β-D-glucopyranosyloxy)phenyl]-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, CID 44257777
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)