SML3240
CL264
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(4-((6-Amino-2-(butylamino)-8-hydroxy-9H-purin-9-yl)methyl)benzamido)acetic acid, CL 264, CL-264, N-[4-[[6-Amino-2-(butylamino)-7,8-dihydro-8-oxo-9H-purin-9-yl]methyl]benzoyl]glycine
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
WGK 3