Key Documents
SML3173
Sigma-Aldrich
Gatifloxacin sesquihydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Gatifloxacin sesquihydrate, (±)-1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid sesquihydrate, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid sesquihydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H22FN3O4 · 1.5H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.42
Beilstein:
14390028
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(O)C1=CN(C2CC2)C3=C(OC)C(N4CCNC(C)C4)=C(F)C=C3C1=O.O=C(O)C5=CN(C6CC6)C7=C(OC)C(N8CCNC(C)C8)=C(F)C=C7C5=O.O.O.O
InChI
1S/2C19H22FN3O4.3H2O/c2*1-10-8-22(6-5-21-10)16-14(20)7-12-15(18(16)27-2)23(11-3-4-11)9-13(17(12)24)19(25)26;;;/h2*7,9-11,21H,3-6,8H2,1-2H3,(H,25,26);3*1H2
RMJMZKDEVNTXHE-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Gatifloxacin sesquihydrateis an oral fluoroquinolone broad spectrum antibiotic, inhibitor of bacterial enzymes DNA gyrase and topoisomerase IV, with improved gram-positive and anaerobe coverage. Gatifloxacin is reported to be useful to treat ocular infection and does not appear to cause phototoxic effects.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1