Documenti fondamentali
SML3040
Sigma-Aldrich
ZnDA-1H
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(3-(Bis(pyridin-2-ylmethyl)amino)-2-oxo-7,8-dihydro-2H-pyrano[3,2-g]quinolin-9(6H)-yl)-N-(2-(2-((6-chlorohexyl)oxy)ethoxy)ethyl)butanamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H48ClN5O5
Peso molecolare:
690.27
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
ZnDA-1H is a highly selective fluorescent probe for Zn2+ that exhibits a reversible fluorescence response toward labile Zn2+ in various intracellular organelles, including the nucleus, mitochondria, endoplasmic reticulum, and Golgi apparatus in live cells. ZnDA-1H is not susceptible to intracellular pH variation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Toshiyuki Kowada et al.
Cell chemical biology, 27(12), 1521-1531 (2020-10-01)
Fluorescent Zn2+ probes used for the quantitative analysis of labile Zn2+ concentration ([Zn2+]) in target organelles are crucial for understanding the role of Zn2+ in biological processes. Although several fluorescent Zn2+ probes have been developed to date, there is still