SML2919
Abarelix acetate
Sinonimo/i:
N-Ac-D-Nal-4-Cl-D-Phe-D-Pal-Ser-N-Me-Tyr-D-Asn-Leu-Lys(iPr)-Pro-D-Ala-NH2, acetate salt, N-Ac-DNal-DCpa-DPal-Ser-Nα-Me-Tyr-DAsn-Leu-ILys-Pro-DAla-NH2, acetate salt, N-Acetyl-3-(2-naphthalenyl)-D-alanyl-4-chloro-D-phenylalanyl-3-(3-pyridinyl)-D-alanyl-L-seryl-N-methyl-L-tyrosyl-D-asparaginyl-L-leucyl-N6-(1-methylethyl)-L-lysyl-L-prolyl-D-alaninamide, acetate salt, PPI 149 acetate, PPI-149 acetate, PPI149 acetate, R 3827 acetate, R-3827 acetate, R3827 acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
film or powder
Colore
white to beige
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)