SML2911
dBRD9 Hydrochloride
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[[[4-(1,2-Dihydro-2-methyl-1-oxo-2,7-naphthyridin-4-yl)-2,6-dimethoxyphenyl]methyl]methylamino]-N-[2-[2-[2-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]amino]ethoxy]ethoxy]ethyl]acetamide Hydrochloride, Naphthiridinone degrader 6 Hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
pomalidomide
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)