Documenti fondamentali
SML2854
Sigma-Aldrich
Polmacoxib
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[3-(3-fluorophenyl)-4,5-dihydro-5,5-dimethyl-4-oxo-2-furanyl]-benzenesulfonamide, CG100649
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H16FNO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
361.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NS(C1=CC=C(C=C1)C(OC2(C)C)=C(C2=O)C3=CC=CC(F)=C3)(=O)=O
InChI
1S/C18H16FNO4S/c1-18(2)17(21)15(12-4-3-5-13(19)10-12)16(24-18)11-6-8-14(9-7-11)25(20,22)23/h3-10H,1-2H3,(H2,20,22,23)
Azioni biochim/fisiol
Polmacoxib is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that acts as an inhibitor of cyclooxygenase 2 (COX-2) and the carbonic anhydrases CAI and CAII. It has also been found to inhibit colorectal adenoma and tumor growth in mouse models.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)