SML2783
VU0409551
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
JNJ 46778212, JNJ-46778212, VU 0409551, [6,7-Dihydro-2-(phenoxymethyl)oxazolo[5,4-c]pyridin-5(4H)-yl](4-fluorophenyl)methanone
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N1CCC2=C(C1)OC(COC3=CC=CC=C3)=N2)C4=CC=C(C=C4)F
InChI
QUZLMKNNIUSREV-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)