SML2749
iFSP1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Amino-3-(4-methylphenyl)pyrido[1,2-a]benzimidazole-2,4-dicarbonitrile, 1-Amino-3-(p-tolyl)benzo[4,5]imidazo[1,2-a]pyridine-2,4-dicarbonitrile, 1-Amino-3-p-tolyl-benzo[4,5]imidazo[1,2-a]pyridine-2,4-dicarbonitrile
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=C(C#N)C(C2=CC=C(C)C=C2)=C(C#N)C3=NC4=C(C=CC=C4)N31
InChI
1S/C20H13N5/c1-12-6-8-13(9-7-12)18-14(10-21)19(23)25-17-5-3-2-4-16(17)24-20(25)15(18)11-22/h2-9H,23H2,1H3
FNESYDFRCQEEKA-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)