SML2748
BAY-850 trihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-((R)-1-((1s,4S)-4-Aminocyclohexylamino)-3-(4-cyanophenyl)propan-2-yl)-2-chloro-4-methoxy-5-(5-(((R)-1-p-tolylethylamino)methyl)furan-2-yl)benzamide trihydrochloride, N-[(2R)-1-[(4-Aminocyclohexyl)amino]-3-(4-cyanophenyl)propan-2-yl]-2-chloro-4-methoxy-5-[5-({[(1R)-1-(4-methylphenyl)ethyl]amino}methyl)-2-furyl]benzamide trihydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3