SML2722
MU140
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Methyl-4-(9-(2-phenyl-phenyl)-7-oxa-2-aza-bicyclo[4.3.0]nona-1,3,5,8-tetraen-3-yl)-1H-pyrazole, 3-(Biphenyl-2-yl)-5-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)furo[3,2-b]pyridine, 3-[1,1′-Biphenyl]-2-yl-5-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-furo[3,2-b]pyridine, MU1210 inactive control, MU1210 negative control, VN270, VN339 inactive control, VN339 negative control
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN(N=C1)C=C1C2=CC=C(OC=C3C4=C(C5=CC=CC=C5)C=CC=C4)C3=N2
InChI
QSBNKGGRYOLZND-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)