Documenti fondamentali
SML2616
Sigma-Aldrich
Bepotastine besilate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(+)-4-[[(S)-p-chloro-alpha-2­pyridylbenzyl]oxy]-1-piperidine butyric acid monobenzenesulfonate, Bepreve
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H25ClN2O3 · C6H6O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
547.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D 4.5 to 6.5°, c = 1 in methanol
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C21H25ClN2O3.C6H6O3S/c22-17-8-6-16(7-9-17)21(19-4-1-2-12-23-19)27-18-10-14-24(15-11-18)13-3-5-20(25)26;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-2,4,6-9,12,18,21H,3,5,10-11,13-15H2,(H,25,26);1-5H,(H,7,8,9)/t21-;/m1./s1
UDGHXQPQKQPSBB-ZMBIFBSDSA-N
Azioni biochim/fisiol
Bepotastine besilate is a second generation antihistamine used clinically for the treatment of itching associated with allergic conjunctivitis, allergic rhinitis and urticaria/pruritus. It is a direct H1-receptor antagonist that inhibits the release of histamine from mast cells.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3