SML2522
Diprovocim-1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3S,3′S,4S,4′S)-1,1′-(1,4-Phenylenedicarbonyl)bis[N-[(1S,2R)-2-phenylcyclopropyl]-3,4-pyrrolidinedicarboxamide, 3,4-Pyrrolidinedicarboxamide, 1,1′-(1,4-phenylenedicarbonyl)bis[N-[(1S,2R)-2-phenylcyclopropyl]-, (3S,3′S,4S,4′S)-
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N7(C[C@H]([C@@H](C7)C(=O)N[C@@H]%10[C@H](C%10)c%11ccccc%11)C(=O)N[C@@H]8[C@H](C8)c9ccccc9)C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)N2C[C@H]([C@@H](C2)C(=O)N[C@@H]5[C@H](C5)c6ccccc6)C(=O)N[C@@H]3[C@H](C3)c4ccccc4
InChI
ABZBNXFGYUSVCJ-UYMKNZQYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)