Documenti fondamentali
SML2431
Sigma-Aldrich
VU0134992 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(2-Bromo-4-isopropylphenoxy)-N-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)acetamide hydrochloride, 2-[2-bromo-4-(1-methylethyl)phenoxy]-N-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-acetamide hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H31BrN2O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
447.84
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)C1=CC(Br)=C(OCC(NC2CC(C)(C)NC(C)(C)C2)=O)C=C1.Cl
InChI
QXKQUPCNSXWIDX-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
VU0134992 is an orally available, potent and selective modulator of the inward rectifier potassium (Kir) channel Kir4.1 (KCNJ10) that induces diuresis, natriuresis, and kaliuresis in rats.
orally available, potent and selective modulator of the inward rectifier potassium (Kir) channel Kir4.1 (KCNJ10)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)