SML2208
BRD6989
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Amino-3-cyano-6-methyl-4-(3-pyridinyl)-5,6,7,8-tetrahydroquinoline, 2-Amino-5,6,7,8-tetrahydro-6-methyl-4-(3-pyridinyl)-3-quinolinecarbonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=NC(CCC(C)C2)=C2C(C3=CN=CC=C3)=C1C#N
InChI
1S/C16H16N4/c1-10-4-5-14-12(7-10)15(11-3-2-6-19-9-11)13(8-17)16(18)20-14/h2-3,6,9-10H,4-5,7H2,1H3,(H2,18,20)
QSYBDNXNOJIKML-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)