SML1960
GSK583
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
GSK583, 6-(tert-Butylsulfonyl)-N-(5-fluoro-1H-indazol-3-yl)quinolin-4-amine, GSK′583, GSK-2616583A
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
protect from light
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1cc2c([nH]nc2Nc3c4c(ncc3)ccc(c4)[S](=O)(=O)C(C)(C)C)cc1
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)