SML1931
SLV320
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[(4-trans-Hydroxycyclohexyl)amino]-2-phenyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, Derenofylline, SLV 320, SLV-320, trans-4-[(2-Phenyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino]cyclohexanol
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@H]1CC[C@@H](CC1)NC2=NC(C3=CC=CC=C3)=NC4=C2C=CN4
InChI
1S/C18H20N4O/c23-14-8-6-13(7-9-14)20-18-15-10-11-19-17(15)21-16(22-18)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,10-11,13-14,23H,6-9H2,(H2,19,20,21,22)
RBZNJGHIKXAKQE-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)