Documenti fondamentali
SML1894
Sigma-Aldrich
SYP-5
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2E)-1-(5-Hydroxy-2-2-dimethyl-2H-1-benzopyran-6-yl)-3-(2-thienyl)-2-propen-1-one, (E)-1-(5-Hydroxy-2,2-dimethyl-2H-chromen-6-yl)-3-(thio-phen-2-yl)prop-2-en-1-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H16O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=C(C=CC(C)(C)O2)C2=CC=C1C(/C=C/C3=CC=CS3)=O
Azioni biochim/fisiol
SYP-5 is potent and selective inhibitor of HIF-1 activity that decreases HIF-1α and HIF-1β protein levels under hypoxic condition. SYP-5 inhibits tumor cell migration and invasion, as well as tumor angiogenesis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Li-Hui Wang et al.
European journal of pharmacology, 791, 560-568 (2016-10-30)
Hypoxia-inducible factor-1 (HIF-1) plays an essential role in carcinogenesis. The overexpression of HIF-1 induced by hypoxia is closely associated with metastasis, poor prognosis and high mortality. In this study, a novel HIF-1 inhibitor SYP-5 was first observed by the luciferase