SML1868
Brusatol
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(+)-Brusatol, (11β,12α,15β)-13,20-Epoxy-3,11,12-trihydroxy-15-[(3-methyl-1-oxo-2-buten-1-yl)oxy]-2,16-dioxo-picras-3-en-21-oic acid methyl ester, Brutasol, NSC 172924, Yatansin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
(Brucia javanica)
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D +35 to +44°, c = 0.5 in acetone
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1=C(O)C(C[C@@]2(C)[C@@]1([H])C[C@]3([H])[C@]45[C@]2([H])[C@@H](O)[C@H](O)[C@](OC5)(C(OC)=O)[C@]4([H])[C@@H](OC(C=C(C)C)=O)C(O3)=O)=O
InChI
1S/C26H32O11/c1-10(2)6-15(28)37-18-20-25-9-35-26(20,23(33)34-5)21(31)17(30)19(25)24(4)8-13(27)16(29)11(3)12(24)7-14(25)36-22(18)32/h6,12,14,17-21,29-31H,7-9H2,1-5H3/t12-,14+,17+,18+,19+,20+,21-,24-,25+,26-/m0/s1
ZZZYHIMVKOHVIH-VILODJCFSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)