SML1863
NSC57969
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
7-(1-Piperidinylmethyl)-8-quinolinol, 7-(Piperidinomethyl)-8-quinolinol, 8-Hydroxy-7-(piperidinomethyl)quinoline
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=C(N=CC=C2)C2=CC=C1CN3CCCCC3
InChI
1S/C15H18N2O/c18-15-13(11-17-9-2-1-3-10-17)7-6-12-5-4-8-16-14(12)15/h4-8,18H,1-3,9-11H2
WXMFPLZGDXLEMN-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3