SML1723
2-Amino-9H-pyrido[2-3-b]indole
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Amino-α-carboline, 9H-1,9-Diazafluoren-2-amine, 9H-Pyrido[2,3-b]indol-2-amine, AαC, AaC
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to light brown
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(C=C1)=NC2=C1C(C=CC=C3)=C3N2
InChI
1S/C11H9N3/c12-10-6-5-8-7-3-1-2-4-9(7)13-11(8)14-10/h1-6H,(H3,12,13,14)
FJTNLJLPLJDTRM-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Muta. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)