Documenti fondamentali
SML1670
Sigma-Aldrich
Bifeprunox mesylate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
7-[4-([1,1′-Biphenyl]-3-ylmethyl)-1-piperazinyl]-2(3H)-benzoxazolone mesylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H23N3O2 · CH4O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
481.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1OC2=C(N3CCN(CC4=CC=CC(C5=CC=CC=C5)=C4)CC3)C=CC=C2N1.CS(=O)(O)=O
InChI
1S/C24H23N3O2.CH4O3S/c28-24-25-21-10-5-11-22(23(21)29-24)27-14-12-26(13-15-27)17-18-6-4-9-20(16-18)19-7-2-1-3-8-19;1-5(2,3)4/h1-11,16H,12-15,17H2,(H,25,28);1H3,(H,2,3,4)
ONWKHSGOYGLGPO-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Azioni biochim/fisiol
Bifeprunox (DU-127,090) is an atypical antipsychotic. Bifeprunox is a dopamine D2 receptor (D2R) partial agonist that exhibits 5-HT1A agonist properties.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3