SML1645
SBI-0640756
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-Chloro-3-[3-(5-fluoro-pyridin-3-yl)-acryloyl]-4-phenyl-1H-quinolin-2-one, SBI-756
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC1=CN=CC(/C=C/C(C2=C(C3=CC=CC=C3)C4=C(C=CC(Cl)=C4)NC2=O)=O)=C1
InChI
1S/C23H14ClFN2O2/c24-16-7-8-19-18(11-16)21(15-4-2-1-3-5-15)22(23(29)27-19)20(28)9-6-14-10-17(25)13-26-12-14/h1-13H,(H,27,29)/b9-6+
VVWGPQZBDQVQRC-RMKNXTFCSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3