Documenti fondamentali
SML1624
Sigma-Aldrich
JNJ-63533054
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-3-Chloro-N-(2-oxo-2-((1-phenylethyl)amino)ethyl)benzamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H17ClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.78
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -89 to -99°, c = 1 in ethanol
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Clc1cc(ccc1)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C)c2ccccc2
InChI
MWDVCHRYCKXEBY-LBPRGKRZSA-N
Azioni biochim/fisiol
JNJ-63533054 is a potent and selective agonist of the orphan receptor hGPR139, a GPCR receptor expressed in the brain in circumventricular regions of the habenula and septum. JNJ-63533054 has an EC50 value of 16 nM, crosses the blood-brain barrier, and is orally available.
Potent and selective agonist of hGPR139 with an EC50 value of 16 nM
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)