Documenti fondamentali
SML1623
Sigma-Aldrich
MSP-3
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(4-Hydroxy-3-methoxybenzyl)-4-(thiophen-2-yl)butanamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H19NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.39
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
oil
Colore
white to beige
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=C(NCC1=CC=C(O)C(OC)=C1)CCCC2=CC=CS2
InChI
1S/C16H19NO3S/c1-20-15-10-12(7-8-14(15)18)11-17-16(19)6-2-4-13-5-3-9-21-13/h3,5,7-10,18H,2,4,6,11H2,1H3,(H,17,19)
HCUVEUVIUAJXRB-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
MSP-3 is a Transient Receptor Potential Vanilloid Type-1 (TRPV1) channel agonist with antioxidant and neuroprotective activity. MSP-3 activated TRPV1 channels with similar efficacy as compared to capsaicin (EC50 = 870 nM). It protected a keratinocyte cell line from oxidative stress damage with more efficacy than capsaicin and prevented the damage caused by H2O2 in differentiated human neuroblastoma cell lines as well as in rat cortical slices.
TRPV1 agonist protective against oxidative stress
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)