SML1323
NU6140
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[[6-(Cyclohexylmethoxy)-9H-purin-2-yl]amino]-N,N-diethyl-benzamide
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N(CC)CC)C1=CC=C(NC2=NC(NC=N3)=C3C(OCC4CCCCC4)=N2)C=C1
InChI
1S/C23H30N6O2/c1-3-29(4-2)22(30)17-10-12-18(13-11-17)26-23-27-20-19(24-15-25-20)21(28-23)31-14-16-8-6-5-7-9-16/h10-13,15-16H,3-9,14H2,1-2H3,(H2,24,25,26,27,28)
XHEQSRJCJTWWAH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)