Documenti fondamentali
SML1310
Sigma-Aldrich
NSC756093
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4,9-Dihydro-4-(2-hydroxyethyl)-6-methoxy-9-phenyl-furo[3,4-b]quinolin-1(3H)-one, 4-(2-Hydroxyethyl)-6-methoxy-9-phenyl-4,9-dihydrofuro[3,4-b]quinolin-1(3H)-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
337.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCN1C2=C(C(OC2)=O)C(C3=CC=CC=C3)C4=C1C=C(OC)C=C4
InChI
1S/C20H19NO4/c1-24-14-7-8-15-16(11-14)21(9-10-22)17-12-25-20(23)19(17)18(15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,18,22H,9-10,12H2,1H3
SMEJQLRLHKWIFV-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
NSC756093, a podophyllotoxin analog, is a potent and specific inhibitor of GBP1:PIM1 interaction that inhibits proliferation of paclitaxel resistant cancer cells. Apparently, NSC756093 stabilizes a conformation of GBP1 not suitable for binding to PIM1.
NSC756093, a podophyllotoxin analog, is a potent and specific inhibitor of GBP1:PIM1 interaction.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)