SML1292
TAPI-0
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(R)-(2-(Hydroxyaminocarbonyl)Methyl)-4-Methylpentanoyl-L-Naphthylalanyl-L-Alanine amide, TNF-α Processing Inhibitor-0, TNF-α Protease Inhibitor-0
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC([C@@](C)([H])NC([C@]([H])(CC1=CC=CC2=C1C=CC=C2)NC([C@@](CC(C)C)([H])CC(NO)=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C24H32N4O5/c1-14(2)11-18(13-21(29)28-33)23(31)27-20(24(32)26-15(3)22(25)30)12-17-9-6-8-16-7-4-5-10-19(16)17/h4-10,14-15,18,20,33H,11-13H2,1-3H3,(H2,25,30)(H,26,32)(H,27,31)(H,28,29)/t15-,18+,20-/m0/s1
WSJJYJNVFYARGB-CVAIRZPRSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3