Documenti fondamentali
SML1247
Sigma-Aldrich
NAB2
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(2-Chlorobenzyl)-1-(2,5-dimethylphenyl)-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H20ClN3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
389.88
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1c(cccc1)CNC(=O)c2cc3nc[n](c3cc2)c4c(ccc(c4)C)C
InChI
1S/C23H20ClN3O/c1-15-7-8-16(2)22(11-15)27-14-26-20-12-17(9-10-21(20)27)23(28)25-13-18-5-3-4-6-19(18)24/h3-12,14H,13H2,1-2H3,(H,25,28)
CZSLEMCYYGEGKP-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
NAB2 is a cell permeable and selective modifier of α-synuclein toxicity diverse cell types and PD neurons. NAB2 restores Rsp5/Nedd4 E3 ligase-dependent endosomal and endoplasmic reticulum–to-Golgi vesicle trafficking.
NAB2 is a cell permeable and selective modifier of α-synuclein toxicity.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)