Documenti fondamentali
SML1205
Sigma-Aldrich
BVT.2733
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-[[2-[[(3-Chloro-2-methylphenyl)sulfonyl]amino]-4-thiazolyl]acetyl]-4-methyl-piperazine, 3-Chloro-2-methyl-N-[4-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-oxoethyl]-2-thiazolyl]-benzenesulfonamide, BVT 2733
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H21ClN4O3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
428.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to light brown
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S(C1=C(C)C(Cl)=CC=C1)(NC2=NC(CC(N3CCN(C)CC3)=O)=CS2)=O
InChI
1S/C17H21ClN4O3S2/c1-12-14(18)4-3-5-15(12)27(24,25)20-17-19-13(11-26-17)10-16(23)22-8-6-21(2)7-9-22/h3-5,11H,6-10H2,1-2H3,(H,19,20)
YDPRNGAPPNPYQQ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
BVT.2733 is a potent and selective inhibitor of 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) that protects osteoblasts against endogenous glucocorticoid induced dysfunction. BVT.2733 lowers blood glucose levels in in hyperglycaemic mice.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3