SML1043
KC7F2
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N,N′-(Dithiodi-2,1-ethanediyl)bis[2,5-dichloro-benzenesulfonamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
ClC1=CC=C(Cl)C=C1S(NCCSSCCNS(C2=C(Cl)C=CC(Cl)=C2)(=O)=O)(=O)=O
InChI
1S/C16H16Cl4N2O4S4/c17-11-1-3-13(19)15(9-11)29(23,24)21-5-7-27-28-8-6-22-30(25,26)16-10-12(18)2-4-14(16)20/h1-4,9-10,21-22H,5-8H2
REQLACDIZMLXIC-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)