Documenti fondamentali
SML0944
Sigma-Aldrich
NK-252
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[5-(2-Furanyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-N′-(2-pyridinylmethyl)-urea
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H11N5O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.26
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(Cc3ncccc3)C(=O)Nc1nnc([o]1)c2[o]ccc2
InChI
1S/C13H11N5O3/c19-12(15-8-9-4-1-2-6-14-9)16-13-18-17-11(21-13)10-5-3-7-20-10/h1-7H,8H2,(H2,15,16,18,19)
FNSCFQXZZNCDAI-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
NK-252 is a very potent, specific activator of the transcription factor Nrf2, which activates antioxidant-associated genes. NK-252 induces expression of an antioxidant response element promoter driven reporter gene, and protects Huh-7 liver cells against H202 induced cytotoxicity.
NK-252 is a very potent, specific activator of the transcription factor Nrf2.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)