SML0782
(-)-Umbellulone
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(1R, 5S)-4-Methyl-1-propan-2-ylbicyclo(3.1.0)hex-3-en-2-one, (1R,5S)-(-)-3-Thujen-2-one, Thujen-2-one, Thujenone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Umbellularia californica Nutt.
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
oil
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
colorless to light brown
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C10H14O/c1-6(2)10-5-8(10)7(3)4-9(10)11/h4,6,8H,5H2,1-3H3/t8-,10+/m0/s1
LTTVJAQLCIHAFV-WCBMZHEXSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
We offer many products related to transient receptor potential channels for your research needs.