SML0760
WIKI4
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[3-[[4-(4-Methoxyphenyl)-5-(4-pyridinyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio]propyl]-1Hbenz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C29H23N5O3S/c1-37-22-11-9-21(10-12-22)34-26(20-13-15-30-16-14-20)31-32-29(34)38-18-4-17-33-27(35)23-7-2-5-19-6-3-8-24(25(19)23)28(33)36/h2-3,5-16H,4,17-18H2,1H3
RNUXIZKXJOGYQP-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)