Documenti fondamentali
SML0738
Sigma-Aldrich
RORγ Activator 1b
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(4,6-Dimethyl-2-benzothiazolyl)-3-methyl-2-thiophenecarboxamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H14N2OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.41
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
RORγ Activator 1b binds to the retinoid-related orphan receptor RORγ and induces IL-17 reporter gene expression with an EC50 of 0.1 μM. The compound RORγ Activator 1b enhances differentiation of CD4+ T cells to IL-17-secreting cells with a maximum effect of 220 percent of control at 3 μM.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)