SML0178
ARL-17477 dihydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[4-[2-[[(3-chlorophenyl)methyl]amino]ethyl]phenyl]-2-thiophenecarboximidamide dihydrochloride hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: ≥5 mg/mL
Ideatore
AstraZeneca
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.Cl.Cl.Clc1cccc(CNCCc2ccc(NC(=N)c3cccs3)cc2)c1
InChI
1S/C20H20ClN3S.2ClH.H2O/c21-17-4-1-3-16(13-17)14-23-11-10-15-6-8-18(9-7-15)24-20(22)19-5-2-12-25-19;;;/h1-9,12-13,23H,10-11,14H2,(H2,22,24);2*1H;1H2
QOPATWWWZNTSQF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Sigma-Aldrich offers many products related to nitric oxide synthases for your research needs.