SML0064
MBX-102
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(aR)-4-Chloro-a-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzeneacetic acid 2-(acetylamino)ethyl ester, Arhalofenate, JNJ39659100, MBX-102/JNJ39659100
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to tan
Solubilità
DMSO: ≥35 mg/mL
Ideatore
Johnson & Johnson
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C19H17ClF3NO4/c1-12(25)24-9-10-27-18(26)17(13-5-7-15(20)8-6-13)28-16-4-2-3-14(11-16)19(21,22)23/h2-8,11,17H,9-10H2,1H3,(H,24,25)/t17-/m1/s1
BJBCSGQLZQGGIQ-QGZVFWFLSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Peroxisome proliferator activated receptors (PPARs) are members of the nuclear hormone receptor superfamily of ligand-activated transcription factors that are related to retinoid, steroid and thyroid hormone receptors.
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.