SML0034
1-EBIO
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one; 1-Ethylbenzimidazolinone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Solubilità
DMSO: ≥20 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCN1C(=O)Nc2ccccc12
InChI
1S/C9H10N2O/c1-2-11-8-6-4-3-5-7(8)10-9(11)12/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,12)
CXUCKELNYMZTRT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.