SMB01073
Eurycomanone
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
Pasakbumin A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
PM
408.4
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@@]2([C@H]3[C@]4([C@H](OC(=O)[C@@H]([C@]4(C(=C)[C@H]2O)O)O)C[C@@H]5[C@@]3([C@@H](C(=O)C=C5C)O)C)C1)O
InChI
1S/C20H24O9/c1-7-4-10(21)13(23)17(3)9(7)5-11-18-6-28-20(27,16(17)18)12(22)8(2)19(18,26)14(24)15(25)29-11/h4,9,11-14,16,22-24,26-27H,2,5-6H2,1,3H3/t9-,11+,12+,13+,14-,16+,17+,18+,19-,20-/m0/s1
UCUWZJWAQQRCOR-OKNZMGBLSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)